Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Leucin, 99 %
Artikelnummer. 11445063
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445063 2500 g 2500g
11425063 100 g 100g
11435063 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445063 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A12311.0E
Request Bulk or Custom Format
L-Leucin, CAS # 61-90-5, er en forgrenet alifatisk essentiel aminosyre hos mennesker, som er vigtig for proteinsyntese og mange metaboliske funktioner.
L-Leucin spiller en afgørende rolle i hæmoglobindannelse, proteinsyntese og metaboliske funktioner. Det hjælper med vækst og reparation af muskel- og knoglevæv. Det bruges til behandling af amyotrofisk lateral sklerose - Lou Gehrigs sygdom. Det forhindrer nedbrydning af muskelproteiner efter traumer eller alvorlig stress og kan være gavnligt for personer med phenylketonuri. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof og smagsforstærker. Yderligere bruges det til at bevare muskelglykogen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•L-Leucin er en essentiel aminosyre, der har en vigtig rolle i vækst og reparation af muskel- og knoglevæv
• Det fungerer til at bevare muskelglykogen og hjælper med at forhindre nedbrydning af muskelproteiner efter traumer eller alvorlig stress
• Det er også involveret i hæmoglobindannelse og metaboliske funktioner. Denne aminosyre kan ikke syntetiseres til at imødekomme kroppens behov ud fra simplere molekyler, og skal derfor tilføres i kosten.
• L-Leucin stimulerer proteinsyntese ved initiering af mRNA-translation
Applikationer
•L-Leucin bruges til biosyntese af proteiner
• In vivo undersøgelser viser, at L-Leucin kan bruges, når genfejl fører til en organismes manglende evne til at metabolisere aminosyren phenylalanin
• Denne forbindelse bidrager også til regulering af blodsukkerniveauer, væksthormonproduktion og sårheling
• I forskningseksperimenter er denne forbindelse blevet brugt som en aktivator af pattedyrmålet for rapamycin (mTOR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-90-5
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00002617
InChI nøgle ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucine
Smeltepunkt >300°C
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 1721722
Merck Index 14,5451
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,acetic acid and hydrochloric acid. Insoluble in ether.
Tæthed 1.293
Mængde 2500 g
Formel vægt 131.18
Optisk rotation +15° (c=2 in 5N HCl)
Procent renhed 99%