Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Leucin, 99 %
Artikelnummer. 10274980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10274980 100 g 100g
10123320 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274980 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 125121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.69 DKK
    486.65 DKK / 100g
    Spare 76.04 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
L-Leucin, CAS # 61-90-5, er en forgrenet kæde alifatisk essentiell aminosyre hos mennesker, som er vigtig for proteinsyntese og mange metaboliske funktioner. | CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • L-Leucin er en essentiel aminosyre, der har en vigtig rolle i vækst og reparation af muskel- og knoglevæv
  • Det fungerer til at bevare muskelglykogen og hjælper med at forhindre nedbrydning af muskelproteiner efter traumer eller alvorlig stress
  • Det er også involveret i hæmoglobindannelse og metaboliske funktioner. Denne aminosyre kan ikke syntetiseres til at imødekomme kroppens behov ud fra simplere molekyler, og skal derfor tilføres i kosten.
  • L-Leucin stimulerer proteinsyntese ved initiering af mRNA-translation
Applikationer
  • L-Leucin bruges til biosyntese af proteiner
  • In vivo undersøgelser viser, at L-Leucin kan bruges, når genfejl fører til en organismes manglende evne til at metabolisere aminosyren phenylalanin
  • Denne forbindelse bidrager også til regulering af blodsukkerniveauer, væksthormonproduktion og sårheling
  • I forskningseksperimenter er denne forbindelse blevet brugt som en aktivator af pattedyrmålet for rapamycin (mTOR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-90-5
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00002617
InChI nøgle ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucine
Smeltepunkt 286,0 °C til 288,0 °C
Specifik rotation +15.40
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 22,4 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 10,9 g/L eddikesyre, let opløselig i alkohol, uopløselig i ether
Sublimationspunkt 145,0 °C
Specifik rotationstilstand +15,40 (20,00 °C c=4, 6N HCl)
Mængde 100 g
Formel vægt 131.17