Få mere at vide
L-leucin, 99,42 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11329019 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329019 5 kg 5kg
11319019 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329019 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210215805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18635.00 DKK
    17748.40 DKK / 5kg
    Spare 886.60 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 61-90-5
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00002617
InChI nøgle ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
SMIL CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucine
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.9942
Tæthed 1.293g/mL
IUPAC navn 2-amino-4-methylpentansyre
Mængde 5 kg
Formel vægt 131.18
Grad Forskning
Fysisk form Små skinnende plader eller krystallinsk pulver