Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Leucine |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 0.9942 |
| Tæthed | 1.293g/mL |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-4-methylpentansyre |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 131.18 |
| Grad | Forskning |
| Fysisk form | Små skinnende plader eller krystallinsk pulver |