Få mere at vide
L-Leucine, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Ultrapure
Artikelnummer. 15895308 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15895308 5 kg Plastflaske 5kg
15875168 100 g Plastic Bottle 100g
15885308 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15895308 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J18280.A7
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-90-5
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00002617
InChI nøgle ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC navn (2 S)-2-amino-4-methylpentanoic acid
SMIL CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucine
Smeltepunkt >300°C
Assay Procent Noter Tør basis
Emballage Plastflaske
Beilstein 1721722
Tæthed 1.293
Mængde 5 kg
Formel vægt 131.17
Procent renhed 98.5 to 101.5%
Specifik vægtfylde 1.293
Fysisk form Krystallinsk pulver