Få mere at vide
L-Leucine, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Ultrapure
Artikelnummer. 15875168 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15875168 100 g Plastic Bottle 100g
15885308 1 kg Plastflaske 1kg
15895308 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15875168 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J18280.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-90-5
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00002617
InChI nøgle ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC navn (2 S)-2-amino-4-methylpentanoic acid
SMIL CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucine
Smeltepunkt >300°C
Assay Procent Noter Dry basis
Emballage Plastic Bottle
Beilstein 1721722
Tæthed 1.293
Mængde 100 g
Formel vægt 131.17
Procent renhed 98.5 to 101.5%
Specifik vægtfylde 1.293
Fysisk form Crystalline Powder