Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Leucin 7-amido-4-methylcoumarinhydrat
Artikelnummer. 15416669
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416669 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15416669 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64951.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66447-31-2 | C16H20N2O3 | 288.35 g/mol
Et følsomt fluorogent substrat for leucinaminopeptidase og aminopeptidase M
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucine 7-amido-4-methylcoumarin hydrate
CAS 66447-31-2
Farve Hvid til gul
Molekylær formel C16H20N2O3
MDL nummer MFCD04966490
Synonym h-leu-amc, 7-leucylamido-4-methylcoumarin, 2s-2-amino-4-methyl-n-4-methyl-2-oxochromen-7-yl pentanamide, l-leucine 7-amido-4-methylcoumarin hydrate, s-2-amino-4-methyl-n-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl pentanamide, l-leu-amc, l-l-amc, leu-mca, ambotzhaa1181, h-leu-mca free base
InChI nøgle GTAAIHRZANUVJS-ZDUSSCGKSA-N
SMIL CC(C)C[C@H](N)C(=O)NC1=CC=C2C(C)=CC(=O)OC2=C1
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methyl-N-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)pentanamid
Molekylvægt (g/mol) 288.35
Mængde 250 mg
PubChem CID 171787
Formel vægt 288.37 (Anhydrous)
Fysisk form Pulver