Få mere at vide
L-Leucin-4-nitroanilid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474034
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474034 5 g 5g
11464034 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474034 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11994.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1876.80 DKK
    1537.65 DKK / 5g
    Spare 339.15 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Det bruges til at detektere/evaluere funktionaliteten af aminopeptidaser. Forbindelsen anvendes i en ELISA assay til påvisning af biologisk funktionalitet af kyllingeaminopeptidase produceret af E. coli. Det anvendes også til at karakterisere den native IRAP (placental leucin-aminopeptidase). Leu-pNA, Chromogenic Substrate er dokumenteret til brug med rene prøver samt celleekstrakter in vitro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til at detektere/evaluere funktionaliteten af aminopeptidaser. Forbindelsen anvendes i en ELISA assay til påvisning af biologisk funktionalitet af kyllingeaminopeptidase produceret af E. coli. Det anvendes også til at karakterisere den native IRAP (placental leucin-aminopeptidase). Leu-pNA, Chromogenic Substrate er dokumenteret til brug med rene prøver samt celleekstrakter in vitro.
Opløselighed Opløselig i DMSO (>100 mM
) og methanol (>25 mM).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4178-93-2
Molekylær formel C12H17N3O3
Molekylvægt (g/mol) 251.29
MDL nummer MFCD00063681
InChI nøgle AXZJHDNQDSVIDR-NSHDSACASA-N
Synonym l-leucine-4-nitroanilide, h-leu-pna, l-leucine-p-nitroanilide, s-2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl pentanamide, 2s-2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl pentanamide, pentanamide, 2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl-, s, l-leucyl-p-nitroanilide, pentanamide, 2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl-, 2s, h-leu-pna.hcl, l-leu p-nitroanilide
PubChem CID 2733285
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methyl-N-(4-nitrophenyl)pentanamid
SMIL CC(C)C[C@H](N)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucine-4-nitroanilide
Smeltepunkt 89 °C til 90 °C
Beilstein 2218433
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO (>100 mM) og methanol (>25 mM).
Mængde 5 g
Formel vægt 251.29
Procent renhed 99%