missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Leucine-2-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Leucine-2-D |
| CAS | 89836-93-1 |
| Molekylær formel | C6 D H12 N O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | L-Leucine-2-d (9 CI, ACI), L-[2-2 H]Leucine, L-Leucine-2-D, (S)-4-Methyl-2-aminopentanoic-2-d acid, (2 S)-4-Methyl-2-aminopentanoic-2-d acid, L-Leucine-α-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i5D |
| SMIL | [2 H][C@](N)(CC(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 S)-2-amino-2-deuterio-4-methylpentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.1791 |
| Formel vægt | 132.1009 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?