Få mere at vide
L-Leucinamide hydrochloride, 99%
Artikelnummer. 10006203 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10006203 1 g Glasflaske 1g
10267030 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10006203 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 302980010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10466-61-2 | C6H15ClN2O | 166.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10466-61-2
Molekylær formel C6H15ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 166.65
MDL nummer MFCD00013012
InChI nøgle VSPSRRBIXFUMOU-XZNNNFJINA-N
Synonym l-leucinamide hydrochloride, h-leu-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, l-leucinamide hcl, 2s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, pentanamide, 2-amino-4-methyl-, monohydrochloride, 2s, c6h14n2o.hcl, l-leucine amide hydrochloride, leu-nh2.hcl, h-d-leu-nh hcl
PubChem CID 2733199
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylpentanamid;hydrochlorid
SMIL Cl.CC(C)C[C@H](N)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucinamide hydrochloride
Navn note 99%
Smeltepunkt 244°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH(NH2)CONH2·HCl
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand +9° (20°C c=1,H2O)
Specifik rotation + 9
Formel vægt 166.65
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver