Få mere at vide
L-Leucic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Leucic Acid |
| CAS | 13748-90-8 |
| Molekylær formel | C6H12O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (+)-2-Hydroxyisocaproic acid, (+)-alpha-Hydroxyisocaproic acid, (2S)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, (S)-2-Hydroxyisocaproic acid, (S)-Leucic acid, L-2-Hydroxy-4-methylvaleric acid, L-2-Hydroxyisocaproic acid, L-alpha-Hydroxyisocaproic acid, S-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@H](O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-hydroxy-4-methylpentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vægt | 132.0786 |