Få mere at vide
L-(-)-Laktider, TRC
Artikelnummer. 30477865
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477865 250 g
30465349 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30477865 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL113600250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4511-42-6
Molekylær formel C6H8O4
Molekylvægt (g/mol) 144.13
Synonym (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, (3S-cis)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, L-3,6-Dimethyl-p-dioxane-2,5-dione, (-)-L-Dilactide, (S,S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, L,L-Dilactide, L-Dilactide, L-Lactide, LL-Lactide, Purasorb L
IUPAC navn (3S,6S)-3,6-dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
SMIL C[C@@H]1OC(=O)[C@H](C)OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Lactide
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
Formel vægt 144.0423