Få mere at vide
L-lactid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13498638 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13498638 5 g 5g
13408648 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13498638 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449210050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4511-42-6 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4511-42-6
Molekylær formel C6H8O4
Molekylvægt (g/mol) 144.13
MDL nummer MFCD00070594
InChI nøgle JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-lactide, 3s,6s-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, l---lactide, lactide, l, l-dilactide, 3s-cis-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, ll-lactide, unii-ij13to4no1, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl-, 3s,6s, ij13to4no1
PubChem CID 107983
IUPAC navn (3S,6S)-3,6-dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
SMIL CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lactide
Smeltepunkt 95 °C til 98 °C
Mængde 5 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Kogepunkt 255 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 144.13
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Lactide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.