Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lactide |
| Smeltepunkt | 95 °C til 98 °C |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Kogepunkt | 255 °C |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig |
| Formel vægt | 144.13 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- L-Lactide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.