Få mere at vide
L-laktitid, 98+%
Artikelnummer. 11322846
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322846 25 g 25g
11312846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09031.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4511-42-6 | C6H8O4 | 144,13 g/mol
L-lactid ved polymerisering giver poly(mælkesyre), som finder mange nyttige egenskaber som biologisk nedbrydelig og ikke-toksisk for den menneskelige krop og miljøet. Dets polymer, poly-l-lactid, bruges til reparation af orbital bageste gulvbrud. Yderligere bruges det som biomedicinske materialer til vævsregenerering, matricer til lægemiddelleveringssystemer og alternativer til kommercielle polymere materialer for at reducere påvirkningen af miljøet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i chloroform og methanol. Lidt opløseligt i benzen.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4511-42-6
Molekylær formel C6H8O4
Molekylvægt (g/mol) 144.13
MDL nummer MFCD00070594
InChI nøgle JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-lactide, 3s,6s-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, l---lactide, lactide, l, l-dilactide, 3s-cis-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, ll-lactide, unii-ij13to4no1, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl-, 3s,6s, ij13to4no1
PubChem CID 107983
SMIL CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lactide
pH 3.0
Smeltepunkt 95 °C til 99 °C
Mængde 25 g
Brydningsindeks 1.4475
Beilstein 82124
Kogepunkt 255 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform og methanol. Let opløselig i benzen.
IUPAC navn (3S,6S)-3,6-dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
Formel vægt 144.13
Procent renhed ≥98%