Få mere at vide
L-(-)-Lactide-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(-)-Lactide-13C2 |
| CAS | 2124278-99-3 |
| Molekylær formel | C413C2H8O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione-13C2, (3S-cis)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione-13C2, L-3,6-Dimethyl-p-dioxane-2,5-dione-13C2, (-)-L-Dilactide-13C2, (S,S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione-13C2, L,L-Dilactide-13C2, L-Dilactide-13C2, L-Lactide-13C2, LL-Lactide-13C2, Purasorb L-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1/i1+1,2+1 |
| SMIL | [13CH3][C@H](O1)C(O[C@@H]([13CH3])C1=O)=O |
| IUPAC navn | (3S,6S)-3,6-di(methyl-13C)-1,4-dioxane-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.11 |
| Formel vægt | 146.05 |