Få mere at vide
L-(+)-Lactic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium L-lactate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 112.0136 |