Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lactic acid sodium salt |
| Smeltepunkt | 161,6 °C til 165 °C |
| Navn note | Extra Pure |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | CH3CH(OH)CO2Na |
| Vis mere |