Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lactic acid sodium salt |
| Smeltepunkt | 161.6°C to 165°C |
| Navn note | Extra Pure |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | CH3CH(OH)CO2Na |
| Formel vægt | 112.06 |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |