Få mere at vide
L-mælkesyre, natriumsalt, 60 vægt% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10124630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10124630 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 10124630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 250300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00 DKK
    820.91 DKK / 1 L
    Spare 59.09 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 867-56-1 | C3H5NaO3 | 112,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lactic Acid, Sodium Salt
Navn note 60 vægtprocent opløsning i vand
CAS 867-56-1, 64-17-5
Tæthed 1.3300g/mL
pH 6,5 til 8,5
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H5NaO3
Lineær formel CH3CH(OH)CO2Na
Brydningsindeks 1,4220 til 1,4250
MDL nummer MFCD00066576
Mængde 1 L
Merck Index 14,8635
Specifik vægtfylde 1.33
Synonym methyl red hydrochloride, unii-rfa0w63690, 4-dimethylaminoazobenzene-2'-carboxylic acid hydrochloride, eaetho masculinei 2, methyl red, acs, 2-4-dimethylamino phenyl azo benzoic acid monohydrochloride, c15h15n3o2.hcl, 2-e-4-dimethylamino phenyl diazenyl benzoic acid hydrochloride 1:1, methyl red hydrochloride, acs reagent, 2-4-dimethylaminophenyl diazenyl benzoic acid hydrochloride
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
InChI nøgle ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
IUPAC navn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesyre;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 112.06
PubChem CID 113227
Viskositet 80-160 mPa (20 °C)
Formel vægt 112.06
Procent renhed 59 til 61% (samlet base)