Få mere at vide
L-mælkesyre, natriumsalt, 60 vægt% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10033813 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Emballage:
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10033813 5 L Plast tromle 5 L
1 options
Artikelnummer. 10033813 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 250300050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2875.00 DKK
    2686.61 DKK / 5 L
    Spare 188.39 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 867-56-1 | C3H5NaO3 | 112,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lactic Acid, Sodium Salt
Navn note 60 vægtprocent opløsning i vand
CAS 867-56-1, 64-17-5
Tæthed 1.3300g/mL
Emballage Plast tromle
Molekylær formel C3H5NaO3
Lineær formel CH3CH(OH)CO2Na
Brydningsindeks 1,4220 til 1,4250
MDL nummer MFCD00066576
Mængde 5 L
Merck Index 14,8635
Specifik vægtfylde 1.33
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
Molekylvægt (g/mol) 112.06
Viskositet 80-160 mPa (20 °C)
Formel vægt 112.06