Få mere at vide
L-mælkesyre, multi-kompendiel, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537794 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
19 L
Emballage:
Polyspand
Pakningsstørrelse:
19 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15537794 19 L Polyspand 19 L
1 options
Artikelnummer. 15537794 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 020007
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 79-33-4
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.078
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC navn (2S)-2-hydroxypropansyre
SMIL CC(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lactic Acid
Formel vægt 90.08
Grad Multi-kompendiel
Mængde 19 L
Flammepunkt 112.00 °C
Emballage Polyspand
Specifik vægtfylde 1L = 1.20kg