Få mere at vide
L-mælkesyre, multi-kompendiel, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15527794 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
4 L
19 L
Emballage:
Polyspand
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
19 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15527794 4 L Smal mund af ravfarvet glasflaske 4 L
15517794 500 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske 500ml
15537794 19 L Polyspand 19 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15527794 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 020003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 79-33-4
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.078
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC navn (2S)-2-hydroxypropansyre
SMIL CC(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lactic Acid
Formel vægt 90.08
Grad Multi-kompendiel
Mængde 4 L
Flammepunkt 112.00°C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.20kg
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.