Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lactic Acid |
| Formel vægt | 90.08 |
| Grad | Multi-kompendiel |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | 112.00°C |
| Emballage | Smal mund af ravfarvet glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.20kg |