Få mere at vide
L-Lactic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453469
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16453469 1 g
1 options
Artikelnummer. 16453469 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0479
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
MedChemExpress L-Lactic acid is a buildiing block which can be used as a precursor for the production of the bioplastic polymer poly-lactic acid.
L-Lactic acid is a buildiing block which can be used as a precursor for the production of the bioplastic polymer poly-lactic acid.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lactic acid
Fysisk form Solid
CAS 79-33-4
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C3H6O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym (S)-2-Hydroxypropanoic acid
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (1110.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (1110.12 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@H](O)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 90.08
Formel vægt 90.08