Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L(-)-Lactic acid, lithium salt |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | >75.0°C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | >200.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3CH(OH)CO2Li |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |