Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L(-)-Lactic acid, lithium salt |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | >75,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | >200,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3CH(OH)CO2Li |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |