Få mere at vide
L-(+)-Lactic acid lithium salt, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11388989 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11388989 10 g
11398989 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388989 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210213410
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 867-55-0
Molekylær formel C3H5LiO3
Molekylvægt (g/mol) 96.01
InChI nøgle GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
PubChem CID 23673452
IUPAC navn lithium;2-hydroxypropanoate
SMIL [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Lactic acid lithium salt
Farve Hvid
Formel vægt 96.1
Procent renhed 99%
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver