Få mere at vide
L-mælkesyre (fri syre), MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11401691 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11401691 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11401691 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219022825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2905.00 DKK
    2766.09 DKK / 25g
    Spare 138.91 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 79-33-4
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.078
MDL nummer MFCD00064266
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC navn (2S)-2-hydroxypropansyre
SMIL CC(C(=O)O)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale L-Lactic Acid
Navn note Fri syre
Farve Hvid
Formel vægt 90.08
Tæthed 1190 til 1250 kg/ml
Mængde 25 g
Fysisk form Fast stof
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • L-(+)-Lactic Acid, free acid
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Mention de danger
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Conseils de prudence
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: lactic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.