missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Lactic Acid-d3 Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30478893
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478893 25 mg
30479919 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30478893 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL11350325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 285979-84-2
Molekylær formel C3 2H3 H2 O3 . Na
Molekylvægt (g/mol) 115.08
Synonym Propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, (2S)- (9CI), L-(+)-Lactic acid-d3 sodium salt, Sodium S-lactate-d3, Sodium (2S)-2-hydroxypropanoate-3,3,3-d3, (S)-2-Hydroxypropionic-3,3,3-d3 acid sodium salt, Sodium (S)-lactate-3,3,3-d3, Sodium L-(+)-lactate-d3, Sodium L-lactate-3,3,3-D3
IUPAC navn sodium;(2S)-3,3,3-trideuterio-2-hydroxypropanoate
SMIL [Na+].[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Lactic Acid-d3 Sodium Salt
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1D3;
Formel vægt 115.0325
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.