Få mere at vide
L-Lactic Acid-d3 Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lactic Acid-d3 Sodium Salt |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1D3; |
| Formel vægt | 115.0325 |