Få mere at vide
L-(+)-Mælkesyre, ca. 85-90% aq. Soln.
Beskrivelse
Det er mest almindeligt brugt til væskegenoplivning efter blodtab på grund af traumer, operationer eller forbrændinger. Det bruges i landbrugs-, kemi-, læderforarbejdnings-, medicinal- og kosmetikindustrien, brugt som galvaniseringsmiddel, fødevare-/fodertilsætningsstof, pH-regulator, rengørings-/vaskemiddel og garvemiddel; bruges til at smage dyrefoder; anvendes som opløsningsmiddel og mellemprodukt i kemisk produktion, som pH-regulator i tekstilbehandling og i maling, belægninger, sæber og rengøringsmidler; bruges til at fremstille store og fine kemikalier, papirmasse-papir-papirprodukter, fødevarer og plastprodukter, i minedrift, sundhedstjenester, landbrug-skovbrug-fiskeri og bygge- og anlægsarbejde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er mest almindeligt brugt til væskegenoplivning efter blodtab på grund af traumer, operationer eller forbrændinger. Det bruges i landbrugs-, kemi-, læderforarbejdnings-, medicinal- og kosmetikindustrien, brugt som galvaniseringsmiddel, fødevare-/fodertilsætningsstof, pH-regulator, rengørings-/vaskemiddel, desinfektionsmiddel og garvemiddel; bruges til at smage dyrefoder; anvendes som opløsningsmiddel og mellemprodukt i kemisk produktion, som pH-regulator i tekstilbehandling og i maling, belægninger, sæber og rengøringsmidler; bruges til at fremstille store og fine kemikalier, papirmasse-papir-papirprodukter, fødevarer og plastprodukter, i minedrift, sundhedstjenester, landbrug-skovbrug-fiskeri og bygge- og anlægsarbejde.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand. Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(+)-Lactic acid |
| pH | 2.8 |
| Smeltepunkt | 18 °C |
| Tæthed | 1.209 |
| Mængde | 2500 g |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Optisk rotation | -13° (c=2,5 i 1N NaOH) |
| Brydningsindeks | 1.427 |
| Beilstein | 1720251 |
| Vis mere |