Få mere at vide
L-(+)-Mælkesyre, ca. 85-90% aq. Soln.
Artikelnummer. 11463497
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463497 500 g 500g
11453497 100 g 100g
11473497 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17268.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.20 DKK
    423.65 DKK / 500g
    Spare 96.55 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90,078 g/mol
Det er mest almindeligt brugt til væskegenoplivning efter blodtab på grund af traumer, operationer eller forbrændinger. Det bruges i landbrugs-, kemi-, læderforarbejdnings-, medicinal- og kosmetikindustrien, brugt som galvaniseringsmiddel, fødevare-/fodertilsætningsstof, pH-regulator, rengørings-/vaskemiddel og garvemiddel; bruges til at smage dyrefoder; anvendes som opløsningsmiddel og mellemprodukt i kemisk produktion, som pH-regulator i tekstilbehandling og i maling, belægninger, sæber og rengøringsmidler; bruges til at fremstille store og fine kemikalier, papirmasse-papir-papirprodukter, fødevarer og plastprodukter, i minedrift, sundhedstjenester, landbrug-skovbrug-fiskeri og bygge- og anlægsarbejde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er mest almindeligt brugt til væskegenoplivning efter blodtab på grund af traumer, operationer eller forbrændinger. Det bruges i landbrugs-, kemi-, læderforarbejdnings-, medicinal- og kosmetikindustrien, brugt som galvaniseringsmiddel, fødevare-/fodertilsætningsstof, pH-regulator, rengørings-/vaskemiddel, desinfektionsmiddel og garvemiddel; bruges til at smage dyrefoder; anvendes som opløsningsmiddel og mellemprodukt i kemisk produktion, som pH-regulator i tekstilbehandling og i maling, belægninger, sæber og rengøringsmidler; bruges til at fremstille store og fine kemikalier, papirmasse-papir-papirprodukter, fødevarer og plastprodukter, i minedrift, sundhedstjenester, landbrug-skovbrug-fiskeri og bygge- og anlægsarbejde.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand. Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-33-4
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.078
MDL nummer MFCD00064266
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, #NAME?, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC navn (2S)-2-hydroxypropansyre
SMIL CC(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Lactic acid
pH 2.8
Smeltepunkt 18 °C
Tæthed 1.209
Mængde 500 g
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Lugtfri
Optisk rotation -13° (c=2,5 i 1N NaOH)
Brydningsindeks 1.427
Beilstein 1720251
Merck Index 145337
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand. Opløseligt i vand.
Formel vægt 90.08
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≈85 to 90% aq. Soln.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-(+)-Lactic acid, ca 85-90% aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-(+)-Lactic acid