Få mere at vide
L-Mælkesyre, vandfri, 98%
Artikelnummer. 11377986
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377986 100 g 100g
11357986 5 g 5g
11367986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13242.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4911.30 DKK
    4028.65 DKK / 100g
    Spare 882.65 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90,078 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Nyttig chiral synthon, byggesten til depsipeptider.L-mælkesyre er et mellemprodukt i gæringen af sukker. Det spiller en afgørende rolle i flere biokemiske processer. Det er en vigtig ingrediens i forarbejdede fødevarer såsom yoghurt, hytteost, koumiss og kombucha. Det giver den syrlige smag til surdejsbrød. Det finder anvendelse i lægemidler til fremstilling af vandopløselige laktater, topiske præparater og kosmetik. Det fungerer som et fødevarekonserveringsmiddel, smagsstof, hærder, afkalkningsmiddel, sæbeskumfjerner og et antibakterielt middel. Det er en aktiv komponent i ′Ringers laktatopløsning og Hartmanns ′opløsning. Yderligere bruges det til væskegenoplivning efter blodtab på grund af traumer og kirurgi.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-33-4
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.078
MDL nummer MFCD00064266
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC navn (2S)-2-hydroxypropansyre
SMIL CC(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lactic acid
Navn note Vandfri
Smeltepunkt 52 °C til 54 °C
Tæthed 1.22
pH 2.8
Kogepunkt 119 °C (12 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 1720251
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,5337
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 90.08
Procent renhed 98%