Få mere at vide
L-Lactic acid, anhydrous, 98%
Artikelnummer. 11367986
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367986 25 g 25g
11357986 5 g 5g
11377986 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13242.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
Nyttig chiral synthon, byggesten til depsipeptider.L-mælkesyre er et mellemprodukt i gæringen af sukker. Det spiller en afgørende rolle i flere biokemiske processer. Det er en vigtig ingrediens i forarbejdede fødevarer såsom yoghurt, hytteost, koumiss og kombucha. Det giver den syrlige smag til surdejsbrød. Det finder anvendelse i lægemidler til fremstilling af vandopløselige laktater, topiske præparater og kosmetik. Det fungerer som et fødevarekonserveringsmiddel, smagsstof, hærder, afkalkningsmiddel, sæbeskumfjerner og et antibakterielt middel. Det er en aktiv komponent i Ringers laktatopløsning og Hartmanns opløsning. Yderligere bruges det til væskegenoplivning efter blodtab på grund af traumer og kirurgi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nyttig chiral synthon, byggesten til depsipeptider.L-mælkesyre er et mellemprodukt i gæringen af sukker. Det spiller en afgørende rolle i flere biokemiske processer. Det er en vigtig ingrediens i forarbejdede fødevarer såsom yoghurt, hytteost, koumiss og kombucha. Det giver den syrlige smag til surdejsbrød. Det finder anvendelse i lægemidler til fremstilling af vandopløselige laktater, topiske præparater og kosmetik. Det fungerer som et fødevarekonserveringsmiddel, smagsstof, hærder, afkalkningsmiddel, sæbeskumfjerner og et antibakterielt middel. Det er en aktiv komponent i ′Ringers laktatopløsning og Hartmanns ′opløsning. Yderligere bruges det til væskegenoplivning efter blodtab på grund af traumer og kirurgi.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-33-4
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.078
MDL nummer MFCD00064266
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC navn (2S)-2-hydroxypropansyre
SMIL CC(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lactic acid
Navn note anhydrous
Smeltepunkt 52°C to 54°C
Tæthed 1.22
pH 2.8
Kogepunkt 119°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 1720251
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,5337
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 90.08
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Lactic acid, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Lactic acid