Få mere at vide
L-Mælkesyre, vandfri, 98%
Description
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Nyttig chiral synthon, byggesten til depsipeptider.L-mælkesyre er et mellemprodukt i gæringen af sukker. Det spiller en afgørende rolle i flere biokemiske processer. Det er en vigtig ingrediens i forarbejdede fødevarer såsom yoghurt, hytteost, koumiss og kombucha. Det giver den syrlige smag til surdejsbrød. Det finder anvendelse i lægemidler til fremstilling af vandopløselige laktater, topiske præparater og kosmetik. Det fungerer som et fødevarekonserveringsmiddel, smagsstof, hærder, afkalkningsmiddel, sæbeskumfjerner og et antibakterielt middel. Det er en aktiv komponent i ′Ringers laktatopløsning og Hartmanns ′opløsning. Yderligere bruges det til væskegenoplivning efter blodtab på grund af traumer og kirurgi.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og metaller.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-Lactic acid |
| Navn note | Vandfri |
| Smeltepunkt | 52 °C til 54 °C |
| Tæthed | 1.22 |
| pH | 2.8 |
| Kogepunkt | 119 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1720251 |
| Show More |
Safety and Handling
- L-Lactic acid, anhydrous
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: L-Lactic acid