Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(+)-Lactic acid |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1190 til 1250 kg/m3 ved 20 °C |
| Mængde | 10 g |
| Fysisk form | Crystalline Powder To Liquid |
| Formel vægt | 90.08 |