Få mere at vide
L-mælkesyre, 90%, TRC
Artikelnummer. 30138060
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138060 10 g
30135744 5 g
17991155 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138060 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL11350010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-33-4
Molekylær formel C3 H6 O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
Synonym S-Lactic acid, (S)-2-hydroxypropanoic acid
IUPAC navn (2S)-2-hydroxypropansyre
SMIL C[C@H](O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Lactic acid
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Formel vægt 90.0317
Mængde 10 g