Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-mælkesyre, 90% opløsning i vand
Artikelnummer. 10592274 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5 L
Artikelnummer. 10592274
Brand: Thermo Scientific Chemicals 189870051
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-33-4
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.078
MDL nummer MFCD00064266
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC navn (2S)-2-hydroxypropansyre
SMIL CC(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Lactic acid
Kogepunkt 125.0°C
Farve Farveløs til gul
Lineær formel CH3CH(OH)CO2H
Beilstein 03, IV, 633
Fieser 15,181
Merck Index 15, 5385
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, furfurol and ether, practically insoluble in chloroform and carbon, disulfide
Formel vægt 90.08
Procent renhed ≥88%
Tæthed 1.2000g/mL
Mængde 5 L
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plast tromle
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4260 to 1.4280
Specifik vægtfylde 1.2
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.