Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-mælkesyre, 90% opløsning i vand
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L(+)-Lactic acid |
| Kogepunkt | 125,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.2000g/mL |
| Mængde | 250 mL |
| Flammepunkt | >112 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1,4260 til 1,4280 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.