Få mere at vide
L(+)-mælkesyre, 88 –90 %, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11358464
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358464 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11358464 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC13811000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Anvendes i fødevareindustrien.
  • Synonymer: 2-Hydroxypropansyre, Lactol
  • Molekylformel: C 3 H 6 O 3
  • Molær masse: 90,08 g/mol
  • CAS: 79-33-4
  • EIN ECS nr.: 200-018-0
  • Tændingstemperatur: 380 °C
  • Uopløseligt i C2H5OC2H5: Består testen
  • Aldehyder: Består testen
Tekniske data
CAS 79-33-4
Smeltepunkt 18 °C
Kogepunkt 122 °C (20 hPa)
Molekylær formel C3H6O3
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
Opløselighedsinformation Blandet i vand ved 20 °C
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
SMIL CC(C(=O)O)O
IUPAC navn (2S)-2-hydroxypropansyre
Molekylvægt (g/mol) 90.078
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
Formel vægt 90,08g/mol
Procent renhed 88% min (acidimetrisk)
Grad ACS-reagens
Tæthed 1,21 g/cm3
Mængde 1 L
Flammepunkt 112 °C
Rester efter tænding 0,01% max
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Lactic acid, 88 - 90%,AR, ACS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-(+)-lactic acid