Få mere at vide
L(+)-Mælkesyre, 20 vægtprocent opløsning i vand
Artikelnummer. 10522331 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522331 1 L Glasflaske 1 L
10249743 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522331 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.35 DKK
    432.65 DKK / 1 L
    Spare 48.70 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90,078 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-33-4 , 7732-18-5
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.078
MDL nummer MFCD00064266
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC navn (2S)-2-hydroxypropansyre
SMIL CC(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Lactic acid
Farve Farveløs
Tæthed 1.0500g/mL
Mængde 1 L
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Beilstein 03, IV, 633
Fieser 15,181
Merck Index 15, 5385
Formel vægt 90.08
Procent renhed ≥18%