Få mere at vide
L-(+)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(+)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt |
| CAS | 201595-71-3 |
| Molekylær formel | 13C3 H5 O3 . Na |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2S)-2-Hydroxy-propanoic Acid-13C3 Sodium Salt, (+)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt, (S)-(+)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt, (S)-2-Hydroxypropanoic Acid-13C3 Sodium Salt, (S)-2-Hydroxypropionic Acid-13C3 Sodium Salt, (S)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt, Espiritin-13C3 Sodium Salt, HiPure 90-13C3 Sodium Salt, Paralactic Acid-13C3 Sodium Salt, Sarcolactic Acid-13C3 Sodium Salt, Tisulac-13C3 Sodium Salt, Sodium L-Lactate-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1; |
| SMIL | [Na+].[13CH3][13C@H](O)[13C](=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;(2S)-2-hydroxy(1,2,3-^{13}C_{3})propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.04 |
| Formel vægt | 115.0237 |