Få mere at vide
L-(+)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt (20% W/W in H2O), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(+)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | H2O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1; |
| Formel vægt | 115.0237 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | L-(+)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt 20 % |