missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L,L-Dityrosine Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30377467
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377467 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377467 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49429010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L,L-Dityrosine Dihydrochloride
CAS 221308-01-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H20 N2 O6 . 2 Cl H
Mængde 10 mg
Synonym (α3S,α3'S)-α3,α3'-Diamino-6,6'-dihydroxy-[1,1'-biphenyl]-3,3'-dipropanoic Acid Dihydrochloride, [S-(R*,R*)]- α,α'-Diamino-6,6'-dihydroxy-[1,1'-biphenyl]-3,3'-
InChI formel InChI=1S/C18H20N2O6.2ClH/c19-13(17(23)24)7-9-1-3-15(21)11(5-9)12-6-10(2-4-16(12)22)8-14(20)18(25)26;;/h1-6,13-14,21-22H,7-8,19-20H2,(H,23,24)(H,25,26);2*1H/t13-,14-;;/m0../s1
SMIL Cl.Cl.N[C@@H](Cc1ccc(O)c(c1)c2cc(C[C@H](N)C(=O)O)ccc2O)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-[3-[5-[(2S)-2-amino-2-carboxyethyl]-2-hydroxyphenyl]-4-hydroxyphenyl]propanoic acid;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 433.28
Formel vægt 432.0855
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.