Få mere at vide
L-Kynurenine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450287
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16450287 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 16450287 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY104026
MedChemExpress L-Kynurenine is a metabolite of the amino acid L-tryptophan. L-Kynurenine is an aryl hydrocarbon receptor agonist.
L-Kynurenine is a metabolite of the amino acid L-tryptophan. L-Kynurenine is an aryl hydrocarbon receptor agonist.
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-Kynurenine
CAS 2922-83-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H12N2O3
Opløselighedsinformation H2O : 20 mg/mL (96.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (60.04 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(O)[C@@H](N)CC(C1=CC=CC=C1N)=O
Molekylvægt (g/mol) 208.21
Mængde 50 mg
Formel vægt 208.21
Procent renhed 98.08%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death