Få mere at vide
L-Kynurenine-d4 [4-(2-aminophenyl-3,5-d2); 3,3-d2], CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Kynurenine-d4 [4-(2-aminophenyl-3,5-d2); 3,3-d2] |
| CAS | 2672568-86-2 |
| Molekylær formel | C10 D4 H8 N2 O3 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Benzene-3,5-d2-butanoic-β,β-d2 acid, α,2-diamino-γ-oxo-, (αS)- (ACI), (αS)-α,6-Diamino-γ-oxobenzene-3,5-d2-butanoic-β,β-d2 acid, (αS)-α,2-Diamino-γ-oxobenzenebutanoic acid-d4, (S)-3-Anthraniloylalanine-d4, L-Kynurenine-d4, (2 S)-2-Amino-4-(2-aminophenyl-3,5-d2)-4-oxobutanoic-3,3-d2 acid, (2 S)-2-Amino-4-(2-aminophenyl-3,5-d2)-4-oxobutanoic-3,3-d2 acid, (2 S)-2-Amino-4-(2-aminophenyl-3,5-d2)-4-oxobutanoic-3,3-d2 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8 H,5,11-12H2,(H,14,15)/t8-/m0/s1/i1D,4 D,5D2 |
| SMIL | [2 H]c1cc([2 H])c(N)c(c1)C(=O)C([2 H])([2 H])[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 S)-2-amino-4-(2-amino-3,5-dideuteriophenyl)-3,3-dideuterio-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.2385 |
| Formel vægt | 212.1099 g/mol |
| Vis mere |