Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-isovalin monohydrat, 99+%, (> 99 % ee)
Artikelnummer. 10369440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10369440 250 mg 250mg
10328663 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10369440 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 290052500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 595-40-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 595-40-4
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00145255,MFCD00800497,MFCD00800497,MFCD00272968
InChI nøgle GCHPUFAZSONQIV-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-isovaline, l-isovaline, s-2-amino-2-methylbutanoic acid, l-iso-valine, unii-ebv7h5w26h, ebv7h5w26h, isovaline, l, d--isovaline, 2s-2-amino-2-methylbutanoic acid, s-2-amino-2-methylbutyric acid
PubChem CID 6971276
IUPAC navn (2S)-2-amino-2-methylbutansyre
SMIL CCC(C)(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Isovaline monohydrate
Navn note 99+% (>99% e.e.)
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 305°C to 308°C
Farve Hvid
Enantiomert overskud (GC):%gt; 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CNH2(CH3)COOH·H2O
Mængde 250 mg
Merck Index 15, 5280
Specifik rotation + 9.4
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Formel vægt 135.16
Procent renhed 99+%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver