Få mere at vide
L(+)-isoleucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10712231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10712231 1 g Glasflaske 1g
10295710 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183940010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24629-25-2 | C6H16NO | 118.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24629-25-2
Molekylær formel C6H16NO
Molekylvægt (g/mol) 118.20
MDL nummer MFCD00004731
InChI nøgle VTQHAQXFSHDMHT-NTSWFWBYSA-O
Synonym l-isoleucinol, 2s,3s-2-amino-3-methylpentan-1-ol, s-+-isoleucinol, h-isoleucinol, l-+-isoleucinol, isoleucinol, 2s,3s-2-amino-3-methyl-pentan-1-ol, h-ile-ol, 1-pentanol, 2-amino-3-methyl-, 2s,3s
PubChem CID 2724027
IUPAC navn (2S,3S)-2-amino-3-methylpentan-1-ol
SMIL CC[C@H](C)[C@H]([NH3+])CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Isoleucinol
Navn note 97%
Smeltepunkt 36°C to 39°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 97°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt 100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH(CH3)CH(NH2)CH2OH
Brydningsindeks 1.4570 to 1.46
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand + 4.50 (20.00°C c=1.6 C2H5OH)
Specifik rotation + 4.5
Formel vægt 117.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Isoleucinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.