Få mere at vide
L-isoleucin (hvide krystaller eller krystallinsk pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10153293
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10153293 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10153293 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP384100
 Begrænset vare
På lager
Denne aminosyre er velegnet til brug i vævskultursystemer, der kræver tilsætningsstoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Isoleucine
Smeltepunkt 284 °C
Ammonium 0,02% maks.
CAS 73-32-5
Arsen (As) 1 ppm maks.
pH 5,5 til 6,5
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Antændelsesrest 0,1% maks.
Identifikation Beståelsesprøve
Analyseprocentområde 98,5 til 101,0 %
Tab ved tørring 0,2% maks.
Andre aminosyrer Kromatografisk ikke detekterbar
Molekylær formel C6H13NO2
Emballage Glasflaske
MDL nummer MFCD00064222 MFCD00004268
Specifik rotation 39,5 til 41,5° (+ eller -)
Merck Index 15, 5225
Opløsningstilstand (%T) 98,0% min.
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
Alpha vektor Isoleucine
InChI nøgle AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
SMIL CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
IUPAC navn (2S,3S)-2-amino-3-methylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 131.18
Mængde 100 g
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
Formel vægt 131.17
Procent renhed 98,5 til 101,0 %
Fysisk form Pulver