Få mere at vide
L-Isoleucine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Isoleucine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1 |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 131.0946 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |